missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Schradan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322300
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322300 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322300 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16910000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Schradan
CAS 152-16-9
Analyt- eller komponentnamn Schradan
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H24 N4 O3 P2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H24N4O3P2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
LEDER CN(C)P(=O)(OP(=O)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
IUPAC-namn N-[bis(dimethylamino)phosphoryloxy-(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 286.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 286.1324 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.