Läs mer
SI Analytics™ ScienceLine Enkelreferenselektrod i glas
Produktkod. 10315572 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Referenselektrolyt:
Ag/AgCl
Calomel
Hg/Hg2SO4
Diameter (metrisk) kropp:
10 mm
12 mm
Längd (metrisk):
103 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Referenselektrolyt Diameter (metrisk) kropp Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10315572 Ag/AgCl 12 mm 120 mm Varje
10213462 Calomel 10 mm 103 mm -
10725013 Hg/Hg2SO4 10 mm 103 mm Varje
10542113 Calomel 12 mm 120 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10315572 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 1070044
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Särskilt användbar för separering av kombinationselektroder till separata mät- och referenselektroder. SI Analytics™ ScienceLine Enkelreferenselektrod i glas är för speciella applikationer och gör komplexa applikationer ännu mer tillförlitliga.
  • Kombinationen av rena mätelektroder för t.ex. jonselektiva mätningar eller specialkonstruktioner med en referenselektrod
  • Redox titreringar med konstant pH-värde med glaselektroder som referens och redox-enkelsensorer som mätelektrod
  • Applicering av dubbelelektrolytelektroder för optimal anpassning av referenselektrolyt till mätmediet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Keramiskt membran
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Typ Referenselektrod
Referenselektrolyt Ag/AgCl
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm