Läs mer
SI Analytics™ ScienceLine Ion Selective Electrode
Produktkod. 10516063 Handla allt SI Analytics Produkter
Parameter:
Bromid
Jodid
Kalium
Klorid
Koppar
Sulfid
pH-intervall:
0 till 14
1 till 12
2 till 12
2 till 6
Produktkod. 10516063
Brand: SI Analytics™ 285130410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
SI Analytics ScienceLine Ion Selective Electrodes possess the advantage of a much lower temperature sensitivity and a metal ion free reference system.
  • ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
  • Also measure pH and temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Modell I 60
Elektrod Selective
Temperaturområde (metriskt). 0°C to 80°C
Typ Ion Selective Electrode
Mätområde 0.006 to 127,000 mg/L
Parameter Jodid