Beskrivning
- ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
- Also measure pH and temperature
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Modell | I 60 |
| Elektrod | Selective |
| Temperaturområde (metriskt). | 0°C to 80°C |
| Typ | Ion Selective Electrode |
| Mätområde | 0.006 to 127,000 mg/L |
| Parameter | Jodid |