Läs mer
SI Analytics™ ScienceLine™ Metallkombinationselektrod
Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
Plugghuvud
Beskrivning
- Referenssystem: Silamid™
- Skaft i glas
- Fast Kabel: 1 m lång, med plugg A enl. enligt DIN 19262 eller med BNC-kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sensor: Ag, lock, 5 mm diameter |
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Keramisk |
| Typ | Metallkombinationselektrod |
| Referenselektrolyt | Elektrolyt L 2114, Ag / AgCl ref |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |