Beskrivning
- Ag / AgCl reference
- Zero point: pH = 7.0 ± 0.3
- Electrolyte: KCl 3 mol/l
- Pt 1000 temperature sensor
- 1 m long fixed cable
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Spear membrane |
| Kontakttyper | BNC |
| Korsning | 3 x Platinum |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5°C to +100°C |
| Typ | N 5800 BNC |
| Längd (metrisk) | 96 mm |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Diameter (metrisk) Cap | 5 mm |