Beskrivning
- ScienceLine micro electrode
- Spear tip
- Surface pH electrode
- Pt 1000 sensor
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC |
| Diameter (metrisk) kropp | 12/5 mm |
| Längd (metrisk) | 40/130 mm |
| Material | Platinum |
| Modell | A 157 1M-BNC-ID |
| Temperaturområde (metriskt). | -5°C to 100°C |
| Inkluderar | Sensor Cognition |
| Typ | Combination Electrode |