Läs mer
SI Analytics™ ScienceLine™ Enkel elektrod
Produktkod. 10772893 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Kontakttyper:
L 1 N Anslutningskabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10772893 L 1 N Anslutningskabel Varje
1 options
Produktkod. 10772893 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 1070046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    2017.45 SEK / Paket med 1
    Save 137.55 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
SI Analytics™ ScienceLine™ Single Electrode har ett glasskaft och en platinaövergång.
  • Ag/AgCl: KCl 3 mol/l, t.ex L 300
  • Referenselektrod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper L 1 N Anslutningskabel
Korsning Platina
Material Glasskaft
pH-intervall 0 till 14
Typ Referenselektrod
Referenselektrolyt Ag/AgCl
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm