Läs mer
Scienceware HDPE Biohazard-påsar med steriliseringsplåster
Produktkod. 11705379 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
610 x 305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11705379 610 x 305 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11705379 Leverantör Scienceware Leverantörsnummer 0649730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    960.82 SEK / Paket med 100
    Save 94.18 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Dessa HDPE Biohazard-påsar har ett steriliseringsplåster, ett indikatorplåster som mörknar när det är sterilt.
  • Försiktighetsprocedurer tryckta på fyra språk.
  • Möt/överträffa ASTM D 1709-85.
  • Autoklaverbar vid 250 °F (121 °C).
  • Dessa påsar med hög molekylvikt har en indikatorlapp som mörknar när den är steril.
  • Försiktighetsprocedurer är tryckta på engelska, franska, tyska och spanska.
  • Påsarna är 1,25 mil tjocka.
  • Valfria påsställ är gjorda av aluminiumrör med bakad epoxibeläggning.
    • Stativen fälls platt för bekväm förvaring och inkluderar en säkerhetsdroppbricka i polystyren som säkert stödjer påsen i stativet.
  • Beställ stativ och plastband separat.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
För användning med (applikation) Förvaring
Inkluderar Säkerhetsdroppbricka i polystyren som säkert stödjer påsen i stativet
Material HDPE
nr per ärende 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Mått (L x B) 610 x 305 mm
Längd (engelska) 24 tum
Bredd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Biohazard påse
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 3.7 L
Längd (metrisk) 610 mm
Bredd (metrisk) 305 mm
Tjocklek (metrisk) 0.310 mm