Läs mer
Cole-Parmer™ Scienceware™ Vibrerande spatel i rostfritt stål med PTFE-beläggning
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (engelska):
8,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Flytta det tandade tumhjulet för att vibrera bladet och lägg till så lite eller så mycket av ditt material som behövs
- Smalt V-format blad manövrerar lätt in i små behållare och snäva hörn
- Rostfritt stålblad finns även med brun PTFE-beläggning
- FDA-kompatibel för applikationer i direkt kontakt med livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vibrerande spatel |
| Längd (engelska) | 8,25 tum. |
| Längd (metrisk) kniv | 20.96 cm |
| Material | Rostfritt stål/PTFE belagd |