Läs mer
Heathrow Scientific™ RF3000™ Pipetkontroll för Li-Ion batteri
Produktkod. 12904417 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12904417 1 till 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12904417 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS3000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Fullpackad med funktioner för bekväm och exakt pipettering. RF3000™ Li-Ion Battery Pipet Controller har en kraftfull pump som erbjuder snabb men ändå känslig aspiration och dispensering, har justerbara ventiler och är mikroprocessorstyrd för konstant tillförlitlighet och noggrannhet.
5 års garanti (exklusive batteri och filter)
Bekväm och användarvänlig
  • Påfyllnings- och dispenseringshastighet ställs enkelt in genom att trycka på den stora lägesknappen
  • Universellt grepp och mjukt belagda avtryckare med körriktningsvisare för höger- eller vänsterhänta användare
  • Lätt och ergonomiskt balanserad
  • LED-lampor indikerar läge och lågt batteri
  • Anpassningsbart ID-område och färgade noskoner för att skilja uppgift eller användare åt
  • Två hållare: bänkstativ och väggfäste
Noggrann, pålitlig och hållbar
  • Känsliga, justerbara ventiler med tre lägen: hög, låg, gravitation
  • Kraftfull pump ger snabb aspiration och dispensering
  • Mikroprocessorstyrd för tillförlitlighet och noggrannhet
  • Näskonadapter för att stabilisera mindre 1 mL pipetter
  • 0,45μ m hydrofoba filter är lättillgängliga och inte varumärkesspecifika
  • UV-beständigt hölje
Flexibel strömförsörjning
  • Lättbytebart, snabbladdande Li-Ion-batteri ger 20 timmars kontinuerlig användning
  • Fungerar med –100 240 volts elförsörjning
  • Inkluderar universell spänning och plug-face adapter
  • Kan laddas när den används
  • Inkluderar: Laddningsställ, väggmonterbar/magnetisk hållare, munstycksadapter för små pipetter, uppladdningsbart litiumjonbatteri, 3 x utbyte 0,45μ m Filter, fem noskoner (blå, svart, gul, röd, grå), lågspänning, dubbelisolerad AC Adapter 100 till 240V, 50/60Hz med fyra utbytbara pluggar
Specifikationer
Noggrannhet Ja
Batterityp litiumjon
Certifikat och efterlevnad Testad för att uppfylla amerikanska, kanadensiska och europeiska säkerhets- och EMC-standarder
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med Graderad och volumetrisk glas- eller plastserologisk pipett
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettkontroll
Volym (metrisk) 1 till 100 ml
Filtertyp Hydrofobt membran
För användning med (utrustning) 1 till 100 ml pipetter, glas och plast
Inkluderar Laddningsställ, väggmonterbar/magnetisk hållare, munstycksadapter, uppladdningsbart litiumjonbatteri, 3 x utbyte 0,45μ m Filter, fem näskottar, AC Adapter
Antal hastigheter 3
Uppladdningstid 60 min.
Garanti 5 år
Mått (L x B x H) 152 x 152 x 41 mm
Spänning 100 till 240 V
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet