Läs mer
Eppendorf™ Lab Shaker Clamps
Description
- Rostfritt stålkonstruktion (inte punktsvetsad eller nitad) för ökad styrka och säkerhet.
- Klämmor 2 L och uppåt kommer med en extra gördel för ökad säkerhet vid omrörning av kolvar i höga hastigheter.
- Levereras komplett med erforderliga skruvar och är försedda med lindade trådfjädrar för ökad stabilitet vid höga hastigheter.
Specifications
Specifications
| Håller | 10 ml Erlenmeyer-kolvar |
| Produkttyp | Klämma |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 31 x 26 mm |
| För användning med (utrustning) | Innova I-Series och Excella Shakers |