Läs mer
Eppendorf™ Lab Shaker Clamps
Håller:
1 L Erlenmeyer-kolvar
1 L mediaflaskor
10 ml Erlenmeyer-kolvar
125 ml Erlenmeyer-kolvar
2 L Erlenmeyer-flaskor med bred hals (DIN-ISO 24450)
2 L smalhalsad Erlenmeyer (DIN-ISO 1773), Thomson , eller Corning Kolvar
2,8 L Fernbach-flaskor
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
3 L Erlenmeyer-kolvar
4 L Erlenmeyer-kolvar
5 L Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml mediaflaskor och TPP Bioreaktorer 450 mL eller 600 mL
6 L Erlenmeyer-kolvar
Mått (L x B):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stålkonstruktion (inte punktsvetsad eller nitad) för ökad styrka och säkerhet.
- Klämmor 2 L och uppåt kommer med en extra gördel för ökad säkerhet vid omrörning av kolvar i höga hastigheter.
- Levereras komplett med erforderliga skruvar och är försedda med lindade trådfjädrar för ökad stabilitet vid höga hastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 250 ml Erlenmeyer-kolvar |
| Produkttyp | Klämma |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 91 x 47 mm |
| För användning med (utrustning) | Innova I-Series och Excella Shakers |