Läs mer
Eppendorf™ Lab Shaker Clamps
Produktkod. 11396034
Change view
Håller:
1 L Erlenmeyer-kolvar
1 L mediaflaskor
10 ml Erlenmeyer-kolvar
125 ml Erlenmeyer-kolvar
2 L bredhalsade Erlenmeyer-flaskor
2 L smal hals Erlenmeyer, Thomson eller Corning flaskor
2,8 L Fernbach-flaskor
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
3 L Erlenmeyer-kolvar
4 L Erlenmeyer-kolvar
5 L Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Mediaflaskor, 450 eller 600 ml TPP bioreaktorer
6 L Erlenmeyer-kolvar
Mått (L x B):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11396034 125 ml Erlenmeyer-kolvar 68 x 37 mm Varje
10706164 10 ml Erlenmeyer-kolvar 31 x 26 mm Varje
10487651 25 ml Erlenmeyer-kolvar 23 x 22 mm Varje
11386034 50 ml Erlenmeyer-kolvar 51 x 26 mm Varje
11306044 250 ml Erlenmeyer-kolvar 91 x 47 mm Varje
11316044 500 ml Erlenmeyer-kolvar 102 x 48 mm Varje
11399814 500 ml Mediaflaskor, 450 eller 600 ml TPP bioreaktorer 92 x 108 mm Varje
11326044 1 L Erlenmeyer-kolvar 130 x 64 mm Varje
11309824 1 L mediaflaskor 108 x 150 mm Varje
11698613 2 L smal hals Erlenmeyer, Thomson eller Corning flaskor 165 x 112 mm Varje
11336044 2 L bredhalsade Erlenmeyer-flaskor 158 x 72 mm Varje
11389814 2,8 L Fernbach-flaskor 203 x 73 mm Varje
11346044 3 L Erlenmeyer-kolvar 189 x 112 mm Varje
11359814 4 L Erlenmeyer-kolvar 210 x 99 mm Varje
11369814 5 L Erlenmeyer-kolvar 222 x 145 mm Varje
11379814 6 L Erlenmeyer-kolvar 244 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11396034 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer M11909001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 SEK
    300.00 SEK / Paket med 1
    Save 23.00 SEK
    7% Av
I lager
Lås upp potentialen i dina experiment med Eppendorfs mångsidiga utbud av shaker-klämmor. Fäst Erlenmeyer-kolvar säkert, Thomson Ultra Yield™ , Optimalt Growth™ , Tunair™ , Corning™ , och mer till dina universella plattformar. Hitta den perfekta klämman för varje kolvtyp.
  • Rostfritt stålkonstruktion (inte punktsvetsad eller nitad) för ökad styrka och säkerhet.
  • Klämmor 2 L och uppåt kommer med en extra gördel för ökad säkerhet vid omrörning av kolvar i höga hastigheter.
  • Levereras komplett med erforderliga skruvar och är försedda med lindade trådfjädrar för ökad stabilitet vid höga hastigheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 125 ml Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Klämma
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 68 x 37 mm
För användning med (utrustning) Innova I-Series och Excella Shakers