Läs mer
Eppendorf™ Scientific Shaker Universal-plattformar
Längd (engelska) Plattform:
13 tum
16 tum
18 tum
24 tum
30 in.
30 tum
Bredd (engelska) Plattform:
11 tum
30,08 cm
18 in.
18 tum
36 tum.
För användning med (utrustning):
För Innova , I-Series , Excella shaker
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 shaker
Innova 43/43R, 2300, serie 4300 och 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC shaker
Innova Bärbar modell 2050
Innova I26/I-26R Shaker
Innova Shaker modell 2150
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
Benötigt
Klämmor (säljs separat)
- Acceptera en mängd olika tillbehörsklämmor, provrörsställ och gelbrickor för större flexibilitet
- Håll kombinationer av kolvar eller provrörsställ
- Med förborrade hål
Angivna kapaciteter är de flesta fartyg av varje storlek som passar i ett balanserat mönster.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universell plattform |
| Material | Aluminium |
| Mått (L x B) | 18 x 18 tum (457 x 457 mm) |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 457 mm |
| Längd (metrisk) plattform | 46 cm |
| Bredd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Bredd (metrisk) | 457 mm |
| Bredd (metrisk) Plattform | 46 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur