Läs mer
Eppendorf™ Scientific Shaker Universal-plattformar
Produktkod. 11692764
Change view
Längd (engelska) Plattform:
13 tum
16 tum
18 tum
24 tum
30 tum
Bredd (engelska) Plattform:
11 tum
30,08 cm
18 tum
36 tum.
För användning med (utrustning):
För Innova , I-Series , Excella shaker
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 shaker
Innova 43/43R, 2300, serie 4300 och 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC shaker
Innova Bärbar modell 2050
Innova I26/I-26R shaker
Innova Shaker modell 2150
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Plattform Bredd (engelska) Plattform För användning med (utrustning) unitSize
11692764 24 tum 36 tum. Innova 2350 shaker Varje
11365964 18 tum 18 tum För Innova , I-Series , Excella shaker Varje
11355994 30 tum 18 tum Innova 43/43R, 2300, serie 4300 och 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC shaker Varje
11319844 16 tum 30,08 cm Innova Bärbar modell 2050 Varje
12596666 30 tum 18 tum Innova I26/I-26R shaker Varje
11309844 13 tum 11 tum Innova 2000, Excella E1/E2 Varje
11309834 24 tum 18 tum Innova Shaker modell 2150 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11692764 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer PTL386
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Klämmor (säljs separat)
För användning med New Brunswick Innova™ , I-Series™ och Excella™ Shakers
  • Acceptera en mängd olika tillbehörsklämmor, provrörsställ och gelbrickor för större flexibilitet
  • Håll kombinationer av kolvar eller provrörsställ
  • Med förborrade hål
Angivna kapaciteter är de flesta fartyg av varje storlek som passar i ett balanserat mönster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universell plattform
Mått (L x B) 24 x 36 tum. (610 x 914 mm)
Längd (engelska) 24 tum
Längd (engelska) Plattform 24 tum
Längd (metrisk) 610 mm
Längd (metrisk) plattform 61 cm
Bredd (engelska) 36 tum.
Bredd (engelska) Plattform 36 tum.
Bredd (metrisk) 914 mm
Bredd (metrisk) Plattform 91.4 cm
För användning med (utrustning) Innova 2350 shaker
Inkluderar Förborrade hål