Beskrivning
Vätskescintillationsräkning är en metod som används för att bestämma aktiviteten hos lågenergiradioisotoper, mestadels beta-emitterande och alfa-emitterande isotoper. Populära användningsområden är biovetenskap, miljöanalys samt kemi och fysik. Provet av intresse blandas med en flytande scintillationscocktail (t.ex. zinksulfid) och placeras i genomskinliga eller genomskinliga flaskor, som sedan laddas i vätskescintillationsräknaren. Beta-partiklar som frigörs från isotopprovet interagerar med scintillationscocktailen och som ett resultat produceras fotoner av ljus. Intensiteten hos den uppmätta ljussignalen är proportionell mot beta-partikelns energi.
- För scintillationsräkning och standardlagringsapplikationer
- Förpackad i praktiska verktygsbrickor, för enkel provförvaring
- Använd flaskor med PP-lock och metallfolie/massafoder för applikationer som involverar kolväten, oljor, ketoner och alkohol. Rekommenderas inte för syror eller alkalier.
- Karbamidkapslar med PE-konfoder erbjuder överlägsen vridmomentbevarande och utmärkta tätningsegenskaper
- Bakgrundsantalet är konsekvent och lågt, ultraviolett överföring är hög
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Beskrivning | Kepsar separata |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.5 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Vätskescintillationsräkning (Bestämning av aktiviteten hos radioisotoper med låg energi), provlagring |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 500 |
| Visa mer |