Läs mer
DWK Life Sciences Scintillationsflaska
Produktkod. p-7190387 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsmaterial:
Urea
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Skruvlock
Produktkod. 16656862
Brand: DWK Life Sciences 225678
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Scintillationsflaskor är designade för att användas vid scintillationsräkning, men också som ett kärl för standardlagringstillämpningar.
Vätskescintillationsräkning är en metod som används för att bestämma aktiviteten hos lågenergiradioisotoper, mestadels beta-emitterande och alfa-emitterande isotoper. Populära användningsområden är biovetenskap, miljöanalys samt kemi och fysik. Provet av intresse blandas med en flytande scintillationscocktail (t.ex. zinksulfid) och placeras i genomskinliga eller genomskinliga flaskor, som sedan laddas i vätskescintillationsräknaren. Beta-partiklar som frigörs från isotopprovet interagerar med scintillationscocktailen och som ett resultat produceras fotoner av ljus. Intensiteten hos den uppmätta ljussignalen är proportionell mot beta-partikelns energi.
  • För scintillationsräkning och standardlagringsapplikationer
  • Förpackad i praktiska verktygsbrickor, för enkel provförvaring
  • Använd flaskor med PP-lock och metallfolie/massafoder för applikationer som involverar kolväten, oljor, ketoner och alkohol. Rekommenderas inte för syror eller alkalier.
  • Karbamidkapslar med PE-konfoder erbjuder överlägsen vridmomentbevarande och utmärkta tätningsegenskaper
  • Bakgrundsantalet är konsekvent och lågt, ultraviolett överföring är hög
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Beskrivning Kepsar separata
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27.5 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Vätskescintillationsräkning (Bestämning av aktiviteten hos radioisotoper med låg energi), provlagring
Stängningsmaterial Urea
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 57.5 mm
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 1.1 mm
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Nej