Läs mer
Kartell™ Scintillationsflaskor
Produktkod. 10162611
Change view
Volym (metrisk):
4 ml
20 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
13,71 mm
26,5 mm
Höjd (metrisk):
52,5 mm
57,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10162611 20 ml 26,5 mm 57,5 mm Paket med 1000
10172611 4 ml 13,71 mm 52,5 mm Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162611 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0093300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6070.00 SEK
    1734.93 SEK / Paket med 1000
    Save 4335.07 SEK
    71% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad med tunga väggar för att minimera lösningsmedelsförlusterna. Kartell™ Scintillationsflaskor är kompatibla med alla vätskescintillationsräknare.
  • Okrossbar
  • Finns i makro- eller ministorlekar
  • Levereras med skruvlock
  • CE-märkt, IVD-godkänd
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 26,5 mm
Material Polyeten
Volym (metrisk) 20 ml
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 57,5 mm