Läs mer
Kartell™ Scintillationsflaskor
Produktkod. 10172611
Change view
Volym (metrisk):
4 ml
20 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
13,71 mm
26,5 mm
Höjd (metrisk):
52,5 mm
57,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10172611 4 ml 13,71 mm 52,5 mm Paket med 2000
10162611 20 ml 26,5 mm 57,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172611 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0093400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1380.37 SEK / Paket med 2000
    Save 154.63 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad med tunga väggar för att minimera lösningsmedelsförlusterna. Kartell™ Scintillationsflaskor är kompatibla med alla vätskescintillationsräknare.
  • Okrossbar
  • Finns i makro- eller ministorlekar
  • Levereras med skruvlock
  • CE-märkt, IVD-godkänd
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 13,71 mm
Material Polyeten
Volym (metrisk) 4 ml
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 52,5 mm