Läs mer
Bochem™ Sax
Produktkod. 15711416
Längd (metrisk):
125 mm
Produktkod. 15711416
Brand: Bochem™ 4252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Sax med polypropenhandtag är idealisk för att klippa rör upp till 10 mm i diameter.
  • Kapar rör upp till 10 mm
  • Handtag av PP
  • Beständigt metallhandtag
Specifikationer
Handtagsmaterial Polypropen
Längd (metrisk) 125 mm
Längd (metrisk) kniv 40 mm
Material Rostfritt stål