Läs mer
Sclareol Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sclareol Glycol |
| CAS | 55881-96-4 |
| Molekylformel | C16H30O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Decahydro-2-hydroxy-2,5,5,8a-tetramethyl-1-naphthaleneethanol; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4,18)13(15)7-11-17/h12-13,17-18H,5-11H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CCCC2(C)C(CCO)C(C)(O)CCC12 |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxyethyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.41 |
| Formel vikt | 254.2246 |