missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scleroglucan (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scleroglucan |
| CAS | 39464-87-4 |
| Molekylformel | C24H40O21 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Actigum C 56DF, Actigum CS 11, Actigum CS 6, Actigum CS 6DF, Actigum CS II-L, Amigel, Amigum, Betasizofiran, Biovis, CS 11, Clearogel CS 11, Clearogel CS 11D, PM-II, Polytetran, Polytran FS, Scleroglucan gum, Sclerogum, Sclerosan, Sclerotan, Sclerotium gum, Sclerotium rolfsii gum |
| InChI formel | InChI=1S/C24H44O20P2/c25-1-5-9(28)13(32)14(33)21(38-5)37-4-8-12(31)18(42-23-16(35)20(44-46)11(30)6(2-26)39-23)15(34)22(40-8)43-19-10(29)7(3-27)41-24(45)17(19)36/h5-36H,1-4,45-46H2 |
| LEDER | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(C(OC(C3O)P)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OP)O)O)O)O)O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[6-[3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-phosphanyloxan-4-yl]oxy-4-[3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-phosphanyloxyoxan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 664.56 |
| Formel vikt | 714.1901 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?