Läs mer
SCLY Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | SCLY |
|---|---|
| Klona | 3A2G7 |
| Koncentration | 1700 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30234292
|
Proteintech
67606-1-IG-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30236506
|
Proteintech
67606-1-IG-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The SCLY antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SCLY. This antibody recognizes human, rat antigen. The SCLY antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| SCLY | |
| 1700 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 51540 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 3A2G7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat | |
| SCL | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |