Läs mer
R&D Systems™ SCN3B Overexpression Lysate
Produktkod. 18738613 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18738613 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18738613 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL115743
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The SCN3B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC224237 and based on accession number NM_184. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens sodium channel, voltage-gated, type III, beta (SCN3B), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only