Läs mer
Brannan™ Scoop badtermometer
Beskrivning
- Dopptermometer med svart på vit gradering
- Dubbel skala
- Inrymd i robust plast med provtagningsbägare
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 295 x 85 x 33.5 mm |
| Längd (metrisk) | 225 mm |
| Produkttyp | Scoop badtermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -25 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -25 °C till +50 °C |
| Noggrannhet | ±1,0 °C |