missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scoparone, TRC

Produktkod. 30412220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412220 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS199980500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Scoparone
CAS 120-08-1
Molekylformel C11 H10 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','6,7-dimethoxy-, Coumarin','6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 6,7-Dimethoxycoumarin, 6,7-Dimethylesculetin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Esculetin dimethyl ether, NRB 03190, O,O-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Scoparon, Scoparone, Scopoletin methyl ether, Scopoletin monomethyl ether
InChI formel InChI=1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
IUPAC-namn 6,7-dimethoxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 206.19
Formel vikt 206.0579
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.