missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scopin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopine |
| CAS | 498-45-3 |
| Molekylformel | C8 H13 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol','6β,7β-epoxy- (8CI), Scopine (6CI,7CI), (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 6,7-Epoxytropine, Scopanol, Scopin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8/h4-8,10H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8+ |
| LEDER | CN1[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| IUPAC-namn | (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?