Läs mer
Scopine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 85700-55-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H14ClNO2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 6,7-Epoxytropine hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (521.76 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |