Läs mer
Scopine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopine Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8;/h4-8,10H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-,6+,7-,8+; |
| Formel vikt | 191.0713 |