Läs mer
Scopine, MedChemExpress
Beskrivning
Scopine is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 498-45-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H13NO2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | 6,7-Epoxytropine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (644.37 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |