Läs mer
Scopine Methiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopine Methiodide |
| CAS | 21662-36-2 |
| Molekylformel | C9H16INO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium Iodide, N-Methylscopine Iodide, Methscopinium Iodide, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Derivative, 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-hydroxy-8-methyl-1alphaH,5alphaH-tropanium Iodide, 1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO2.HI/c1-10(2)6-3-5(11)4-7(10)9-8(6)12-9;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9+; |
| LEDER | [I-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.13 |
| Formel vikt | 297.0226 |