Läs mer
Scopine Methobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopine Methobromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5(11)4-7(10)9-8(6)12-9;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9+; |
| Formel vikt | 249.0364 |
| Procent renhet | >95% |