Läs mer
Scopolamine Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopolamine beta-D-Glucuronide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO10/c1-24-13-7-11(8-14(24)19-18(13)33-19)32-22(30)12(10-5-3-2-4-6-10)9-31-23-17(27)15(25)16(26)20(34-23)21(28)29/h2-6,11-20,23,25-27H,7-9H2,1H3,(H,28,29)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 479.1791 |