Läs mer
Scopolamine-d3 HBr 3H2O (N-methyl-d3), CDN
Produktkod. 30318606
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318606 0.005 g
30318428 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318606 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND38150.005G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopolamine-d3 Hydrobromide
CAS 1279037-70-5
Molekylformel C17 D3 H18 N O4 . Br H
Kvantitet 0.005 g
Synonym (αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1α,2β,4β,5α,7β)-9-(methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]non-7-yl ester hydrobromide, Hyoscine-D3 hydrobromide (N-methyl-D3), Hyoscine-d3 hydrobromide, (1 R,2 R,4 S,5 S,7 s)-9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]non-7-yl (2 S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate hydrobromide, (-)-Hyoscine-d3 hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide
InChI formel InChI=1 S/C17H21NO4.BrH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19 H,7-9H2,1H3;1 H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1/i1D3;
LEDER Br.[2 H]C([2 H])([2 H])N1[C@@H]2 C[C@H](C[C@H]1 [C@@H]3 O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Molekylvikt (g/mol) 387.283
Formel vikt 386.092 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity