Läs mer
Tocris Bioscience™ Scopolamine hydrobromide
Beskrivning
Non-selective muscarinic antagonist. Widely used clinically to treat motion sickness.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopolamine hydrobromide |
| CAS | 114-49-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C17H22BrNO4 |
| Formel vikt | 384.27 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.27 |