Läs mer
Skopolamin hydrobromidtrihydrat, 99 %
Produktkod. 10117943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117943 1 g Glasflaska 1g
10605222 5 g Glasflaska 5g
10289593 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10117943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161750010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Skopolamin hydrobromidtrihydrat, CAS # 6533-68-2, är den trihydratformen av skopolamin hydrobromid som visar konkurrensutsatt antimuskarinisk aktivitet genom att blockera effekterna av endogent acetylkolin eller exogena agonister. Den visar också anti-spasmodiska och anti-kräkningseffekter. | CAS: 6533-68-2 | C17H28BrNO7 | 438,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Skopolaminhydrobromidtrihydrat är en saltform av skopolamin, en tropanalkaloid som härrör från växter av nattskuggfamiljen (Solanaceae), främst Hyoscyamus niger och Atropa belladonna
• Skopolaminhydrobromidtrihydrat, uppvisar konkurrenskraftig antimuskarin aktivitet som blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena agonister
• Det visar också kramplösande och antiemetiska aktiviteter
Användningsområden
•Det har beskrivits att skopolamin hämmar muskarina acetylkolinreceptorer (mAChRs) med viss selektivitet för M1 mAChRs
• Det är strukturellt likt acetylkolin och kan motverka acetylkolinaktivitet som medieras av muskarinreceptorer belägna på strukturer som innerveras av postganglioniska kolinerga nerver och på glatta muskler (som svarar på acetylkolin men saknar kolinerg innervation)
• Skopolaminhydrobromidtrihydrat kan inducera minnesförlust hos laboratoriedjur och används därför ofta i djurmodeller med minnesbrist
• Skopolaminhydrobromidtrihydrat används för att inducera kognitiva underskott i djurmodeller av Alzheimers sjukdom’
• Scopolamin, har använts i flera studier för att förstå, identifiera och karakterisera biologiska mål för Alzheimers sjukdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6533-68-2
Molekylformel C17H28BrNO7
Molekylvikt (g/mol) 438.32
MDL-nummer MFCD00150066
InChI-nyckel LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
Synonym hyoscine hydrobromide trihydrate
PubChem CID 131632304
IUPAC-namn väte (1S,2R,4S,5S)-9-metyl-3-oxa-9-azatricyklo[3.3.1.0²,4]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxi-2-fenylpropanoattrihydratbromid
LEDER [H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopolamine hydrobromide trihydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 194,0 °C till 197,0 °C
Färg Vit eller färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 27, 102
Merck Index 14, 8406
Specifikt rotationsförhållande −27° (20 °C c=5,H2O)
Specifik rotation −27.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 700 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: 1g/20 ml alkohol, lätt löslig i kloroform, praktiskt taget olöslig i eter
Formel vikt 438.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.