Läs mer
Scopolamine Methyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methscopolamine Bromide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 397.0889 |