Läs mer
Skopolamin sulfat, TRC
Produktkod. 30418333
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418333 25 mg
30412435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS20004025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 866926-81-0
Molekylformel C17H21NO7S
Molekylvikt (g/mol) 383.42
Synonym α-[(Sulfooxy)methyl]benzeneacetic Acid C-[(1α,2α,4α,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl] Ester
LEDER CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](COS(=O)(=O)O)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopolamine Sulfate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO7S/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)25-16)24-17(19)12(9-23-26(20,21)22)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16H,7-9H2,1H3,(H,20,21,22)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Formel vikt 383.1039