missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scopolamine, TRC

Produktkod. 30041257
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041257 500 mg
30041217 100 mg
30040477 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS200005500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51-34-3
Molekylformel C17 H21 N O4
Molekylvikt (g/mol) 303.35
Synonym Hyoscine, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (αS)-, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., (-)-Hyoscine, (-)-Scopolamine, 6,7-Epoxytropine tropate, 6β,7β-Epoxy-3α-tropanyl S-(-)-tropate, 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol (-)-tropate, Atrochin, Atroquin, SEE, Scop, Scopine (-)-tropate, Scopine tropate, Scopoderm TTS, Scopolamine, Transcop, Transderm-Scop, Tropic acid ester with scopine, l-Scopolamine
LEDER CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hyoscine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO4/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Formel vikt 303.1471
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.