Läs mer
Skopoletin, 95 %
Produktkod. 10753451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753451 50 mg Glasflaska 50mg
10570404 250 mg Glasflaska 250mg
10381134 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302900500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-61-5
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00006872
InChI-nyckel RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
PubChem CID 5280460
ChEBI CHEBI:17488
IUPAC-namn 7-hydroxi-6-metoxikromen-2-on
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopoletin
Namnnotering 95%
Smältpunkt 200,0 °C till 207,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 8545
Formel vikt 192.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Scopoletin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.