Läs mer
Scopoletin Beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30417906
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30417906 1 mg
1 options
Produktkod. 30417906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2005101MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132752-65-9
Molekylformel C16 H16 O10
Molekylvikt (g/mol) 368.29
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(6-methoxy-2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylic acid
LEDER COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopoletin beta-D-Glucuronide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O10/c1-23-8-4-6-2-3-10(17)24-7(6)5-9(8)25-16-13(20)11(18)12(19)14(26-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formel vikt 368.0743