Läs mer
Scopoletin, MedChemExpress
Produktkod. 16479056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479056 100 mg
16454817 50 mg
16431506 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16479056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0342
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopoletin
CAS 92-61-5
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H8O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Gelseminic acid Chrysatropic acid
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Formel vikt 192.17
Procent renhet 99.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation