Läs mer
Scopoletin, TRC
Produktkod. 30424106
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30424106 100 mg
1 options
Produktkod. 30424106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS200500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scopoletin
CAS 92-61-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H8 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
LEDER COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
IUPAC-namn 7-hydroxy-6-metoxichromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Formel vikt 192.0423