Läs mer
Scopoletin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Scopoletin |
| CAS | 92-61-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H8 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3 |
| LEDER | COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-6-metoxichromen-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.17 |
| Show More |