Läs mer
Scopoline Methobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Scopoline Methobromide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5-4-7(10)9(12-5)8(6)11;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 249.0364 |