Läs mer
Ansell™ Scorpio™ 19-024 Series Black Neopren Immersion Handskar
Produktkod. 11741734 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
10
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 11741734
Brand: Ansell™ 19024080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera flexibiliteten och den kemiska beständigheten hos neopren med komforten och värmebeständigheten hos ett mjukt termiskt foder. Ger skydd mot intermittent kontakt med heta ytor upp till 180 °C.
  • Kemikaliebeständiga handskar
  • Kombinerar flexibiliteten och kemikaliebeständigheten hos neopren med komforten och värmebeständigheten hos ett mjukt termiskt foder
  • Designad för att skydda användarna i applikationer där termiska och kemiska risker finns
  • Goda mekaniska och kemiska egenskaper
  • Opåverkad av rengöringsmedel och rengöringslösningar
  • Ger skydd mot fetter och oljor
  • Överlägsen flexibilitet och grepp
Applikationer :
  • Laddning och blandning av råvaror
  • Hantering av material med vassa eller grova kanter
  • Pressarbete
  • Produktionslinjestöd och underhåll
  • Oväntade läckage spill eller andra utsläpp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Industrial
Färg Black
Latexfri Yes
Material Neoprene
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 8
Temperatur (metrisk) Max 180 °C
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Gatlopp
Kvantitet 1 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 19-024