Läs mer
Ansell™ Scorpio™ 19-024 Series Black Neopren Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
10
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Kemikaliebeständiga handskar
- Kombinerar flexibiliteten och kemikaliebeständigheten hos neopren med komforten och värmebeständigheten hos ett mjukt termiskt foder
- Designad för att skydda användarna i applikationer där termiska och kemiska risker finns
- Goda mekaniska och kemiska egenskaper
- Opåverkad av rengöringsmedel och rengöringslösningar
- Ger skydd mot fetter och oljor
- Överlägsen flexibilitet och grepp
Applikationer :
- Laddning och blandning av råvaror
- Hantering av material med vassa eller grova kanter
- Pressarbete
- Produktionslinjestöd och underhåll
- Oväntade läckage spill eller andra utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 511:2006 , EN388:2003 , EN 407:2004, EN 374:2003 |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Grov |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Kemikalie- och vätskeskyddshandskar |
| Storlek | 10 |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Liner material | Dubbelt isolerande foder |
| Visa mer |