Läs mer
Ansell™ Scorpio™ 8-354 Series Green Neopren Immersion Handskar
Produktkod. 12669791 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12669791
Brand: Ansell™ 8354100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neopren-doppad beläggning på interlockstickat foder för bättre grepp på våta och hala material.
  • Flexibel
  • Strukturerad finish
  • 100% vätsketät
  • Mjukt stretchigt stickat foder utan sömmar i arbetsområdet
  • Bekväm att bära, dämpar handen, absorberar svett och förhindrar skav
  • Bra våtgrepp. Säkrare hantering innebär ökad produktivitet
  • Lättare att manipulera, mindre tröttande för handen och lättare att ta på och av
  • Neoprenbeläggning
  • Brett kemiskt skydd
  • Certifierad FDA21 CFR 177-2600
Användningsområden:
  • Rengöring av ugnar, destillationspumpar, ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Reparation och underhåll av utrustning
  • Fyllning, blandning och laddning av råvaror
  • Lastning och lossning av processutrustning
  • Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
  • Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Överföra vätskor och fasta ämnen
  • Övervakning av löpande drift
  • Lagerhållning av råvaror
  • Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Certifikat och efterlevnad ANSI, EN 388: 3121, EN 374
Manschettmaterial Neopren
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Green
Exteriör finish Rough
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Yes
Material Neoprene
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock Knit Cotton
Foder Interlock stickad bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Kemikalier
Serie 8-354