Läs mer
Ansell™ Scorpio™ 8-354 Series Green Neopren Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Flexibel
- Strukturerad finish
- 100% vätsketät
- Mjukt stretchigt stickat foder utan sömmar i arbetsområdet
- Bekväm att bära, dämpar handen, absorberar svett och förhindrar skav
- Bra våtgrepp. Säkrare hantering innebär ökad produktivitet
- Lättare att manipulera, mindre tröttande för handen och lättare att ta på och av
- Neoprenbeläggning
- Brett kemiskt skydd
- Certifierad FDA21 CFR 177-2600
Användningsområden:
- Rengöring av ugnar, destillationspumpar, ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
- Reparation och underhåll av utrustning
- Fyllning, blandning och laddning av råvaror
- Lastning och lossning av processutrustning
- Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
- Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
- Överföra vätskor och fasta ämnen
- Övervakning av löpande drift
- Lagerhållning av råvaror
- Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Neopren |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, EN 388: 3121, EN 374 |
| Manschettmaterial | Neopren |
| Beläggningsmaterial | Neopren |
| Färg | Green |
| Exteriör finish | Rough |
| Hand | Specific |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Yes |
| Material | Neoprene |
| Visa mer |